Merck
T311421
2-OXO-7-PROPYL-1,5,7,8-TETRAHYDRO-2H-PYRANO[4,3-B]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H14N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.26
MDL number:
Other Notes