Merck
T300098
5,7,9-TRIMETHYL-2H,3H,5H,6H,7H,8H,9H-[1,3]OXAZOLO[3,2-A]AZEPIN-4-IUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H20ClNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
281.739
MDL number:
Other Notes