Merck
T279048
BENZYL (3R,5S,6R)-3-[4-(BENZYLOXY)BENZYL]-2-OXO-5,6-DIPHENYL-4-MORPHOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C38H33NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
583.69
MDL number:
Other Notes