Merck
T273910
(1S,5S,6S,7S)-7-(BENZYLOXY)-5-(HYDROXYMETHYL)-8,8-DIMETHYL-2-OXABICYCLO[4.2.0]OCTAN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H22O4
Número de CAS:
Peso molecular:
290.362
MDL number:
Other Notes