Merck
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-Tetramethyleneglutaric anhydride
98%
Sinónimos:
1,1-Cyclopentanediacetic anhydride, 8-Oxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Beilstein:
383703
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
bp
186 °C/15 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
Clave InChI
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)