Merck
T186422
9-BENZYL-1,9-DIMETHYL-6-PHENYL-7,8-DIAZATRICYCLO[4.2.1.0(2,5)]NONA-3,7-DIENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22N2
Número de CAS:
Peso molecular:
314.434
MDL number:
Other Notes