Merck
T169986
2-(2,2-DIMETHYL-1,1-DIOXIDO-3-THIETANYL)PROPYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H22O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
346.468
MDL number:
Other Notes