Merck
T162736
1-[2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ETHYL]PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H13BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
333.187
MDL number:
Other Notes