Merck
T145955
2-[5-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL]-4-(4-CHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H16ClN3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
465.984
MDL number:
Other Notes