T14400
Tetrahydropyran
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Pentamethylene oxide
About This Item
densidad de vapor
3 (vs air)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Clave InChI
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?