Merck
T140295
DIISOPROPYL 11-(4-CL-BENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H25ClN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
528.997
MDL number:
Other Notes