Merck
T133426
4-BROMO-2-(2-((4-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16BrN3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
498.293
MDL number:
Other Notes