Merck
T120243
DIETHYL 11-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H21N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
511.495
MDL number:
Other Notes