Merck
T111481
DIISOPROPYL 11-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H25N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
539.55
MDL number:
Other Notes