Merck
T108677
3-BENZYL-1-(2,6-DICHLOROBENZYL)-5,6-DIMETHYL-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H21BrCl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
476.247
MDL number:
Other Notes