Documentos clave
SYNS711756
Synthware high vacuum 90 degree stopcock with hollow plug
bore size 6 mm, plug size 17.35/50
Sinónimos:
Synthware S711756
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,634.00
MXP 2,634.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,634.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
MXP 2,634.00
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S711756
calibre tamaño
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)