Documentos clave
SYNS531420
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware S531420
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S531420
Descripción general
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)