Documentos clave
SYNF369024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
600 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 90 mm, porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware F369024C, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 4,729.00
MXP 4,729.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 4,729.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
MXP 4,729.00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F369024C
capacidad
600 mL
600 mL
frita D.E.
90 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)