Documentos clave
SYND191922
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware D191922, glass distilling receiver
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,613.00
MXP 2,613.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,613.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
MXP 2,613.00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D191922
Categorías relacionadas
Descripción general
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)