Documentos clave
SYNA288250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 29/42
Sinónimos:
Synthware A288250, splash-guard adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,816.00
MXP 2,816.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,816.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
MXP 2,816.00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Junta
bottom joint: ST/NS29/42
joint: ST/NS top29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A288250
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)