Documentos clave
SYNA112440
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A112440, distilling adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 2,680.00
MXP 2,680.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 2,680.00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
MXP 2,680.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A112440
Categorías relacionadas
Descripción general
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)