Documentos clave
SLW443054N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 443054N
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
El producto SLW443054N no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PTFE key
glass stopper (hollow)
Junta
joint stopper24/29
fabricante / nombre comercial
443054N
SciLabware
capacidad
500 mL
500 mL
llave de paso calibre
4.0 mm
Descripción general
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with hollow glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)