SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 443042N
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
glass stopper (hollow)
Junta
joint stopper19/26
fabricante / nombre comercial
443042N
SciLabware
capacidad
125 mL
125 mL
llave de paso calibre
1.5 mm
Descripción general
- Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Supplied with hollow glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)