Documentos clave
SLW3760/04
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
130 mL, disc diam. 30 mm, pore size grade 2
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3760/04
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3760/04
SciLabware
Altura
300 mm
cuerpo D.E.
34 mm
capacidad
130 mL
130 mL
disco diám.
30 mm
diám. del filtro
30 mm
tamaño de poro
grade 2
Descripción general
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)