Documentos clave
SLW3710/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
500 mL, disc diam. 95 mm, porosity grade 0
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3710/01
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
El producto SLW3710/01 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
manufacturer/tradename
3710/01
SciLabware
capacity
500 mL
500 mL
disc diam.
95 mm
pore size
grade 0 porosity
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)