Documentos clave
SLW3215/10P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3215/10P
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto SLW3215/10P no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
polyethylene base
polyethylene stopper
Junta
joint stopper24/29
Características
graduations 1.0 mL
detachable foot
fabricante / nombre comercial
3215/10P
SciLabware
Altura
270 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)