Merck
SLW3151/06
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 10 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3151/06
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto SLW3151/06 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
Pyrex flask
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
class A USP/ISO/DIN tolerances
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3151/06
Al total
90 mm
capacidad
10 mL
Descripción general
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)