SLW2190/01M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2190/01M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
conical
Junta
joint stopper14/23
fabricante / nombre comercial
2190/01M
SciLabware
capacidad
50 mL
50 mL
llave de paso calibre
2.0 mm
Descripción general
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)