Documentos clave
SLW1660/06M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 25 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1660/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
El producto SLW1660/06M no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
round base
fabricante / nombre comercial
1660/06M
SciLabware
Longitud
90 mm
D.E.
24 mm
capacidad
25 mL
Descripción general
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Características y beneficios
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
  • Caution: Always examine tubes before use. Do not use if scratched, chipped or abraded.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)