Documentos clave
SLW1622/04M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
6 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1622/04M
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
El producto SLW1622/04M no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1622/04M
D.E. × L
12 mm × 75 mm
capacidad
6 mL
6 mL
tubo diám.
12 mm
pared grosor
1.0 mm
Descripción general
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at high temperatures - up to 500°C
  • Ideal for microbiology culture work
  • Excellent resistance to chemical attack
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)