Documentos clave
SLW1620/20M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1620/20M
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
El producto SLW1620/20M no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1620/20M
D.E. × L
24 mm × 150 mm
capacidad
50 mL
50 mL
tubo diám.
18 mm
pared grosor
1.2 mm
Descripción general
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Buenos días, nos pueden indicar exactamente las medidas del tubo. diàmetro externo y largada. gracias
    1 answer
    1. The measurements are listed in the 'PROPERTIES' section as follows:
      O.D. × L: 24 mm × 150 mm
      capacity: 50 mL
      tube diam.: 18 mm
      wall thickness: 1.2 mm