Documentos clave
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1531/10D
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
El producto SLW1531/10D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
1531/10D
SciLabware
cuerpo diám.
111 mm
botella Al
200 mm
capacidad
1000 mL
1000 mL
cuello D.I.
28 mm
brazo lateral tamaño
9 mm
Descripción general
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Características y beneficios
  • Tubular side arm for attachment of 9 mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)