Documentos clave
SLW1137/08D
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1137/08D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto SLW1137/08D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 42
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
with cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1137/08D
cuerpo D.E.
105 mm
tamaño del tapón
42
capacidad
500 mL
matraz Al
160 mm
Descripción general
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)