Documentos clave
SLW1132/20
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
capacity 500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1132/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto SLW1132/20 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint 29/32
joint neck29/32
descripción
ground joint
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1132/20
capacidad
500 mL
Diámetro
105 mm
Descripción general
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)