Documentos clave
SLW1130/36D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 5,000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1130/36D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
El producto SLW1130/36D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
Joints neck (52)
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
printed trace code
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1130/36D
Altura
365 mm
cuerpo D.E.
220 mm
capacidad
5,000 mL
cuello D.I.
52 mm
Adaptador
narrow neck
Descripción general
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)