Documentos clave
SLW1025/28SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
2000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1025/28SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
El producto SLW1025/28SC no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
1025/28SC
SciLabware
Altura
260 mm , internal
D.I.
106 mm
D.E.
130 mm
capacidad
2000 mL
Descripción general
  • Useful for maintaining samples at a constant temperature
  • With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
  • Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
  • With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)