Documentos clave
SLW1015/06D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
150 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1015/06D
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
El producto SLW1015/06D no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
1015/06D
SciLabware
Altura
95 mm
D.E.
54 mm
capacidad
150 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)