Documentos clave
SLW1000/11M
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
25 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1000/11M
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
El producto SLW1000/11M no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
white graduation
Características
low form
with printed trace code
fabricante / nombre comercial
1000/11M
SciLabware
Al × Diám.
50 mm × 34 mm
capacidad
25 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)