Documentos clave
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H10O6P3
Número de CAS:
Peso molecular:
235.03
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
Clave InChI
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
Aplicación
This molecule is used as a crosslinking agent.
Información legal
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)