Documentos clave
SIK7706-10
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(dodecylphosphonic acid)imidazolium bromide
≥95%
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 12,713.00
MXP 12,713.00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 12,713.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H32BrN2O3P
Peso molecular:
411.31
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
MXP 12,713.00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
≥95%
form
solid
shelf life
3 years under the recommended conditions
color
white
Application
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Legal Information
Product of SiKEMIA
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)