Merck
S976784
N-[(E)-(4-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-N-[4-(4-{[(E)-(4-NITROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}BENZYL)PHENYL]AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H20N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
464.485
MDL number:
Other Notes