Merck
S968544
2-(3-(2,2,2-TRICHLORO-1-ISOBUTYRYLAMINO-ET)-THIOUREIDO)-BENZOIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H18Cl3N3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
426.752
MDL number:
Other Notes