Merck
S579017
ETHYL 1,4-DIHYDRO-2-HYDROXY-6-METHYL-4-PHENYL-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H16N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
260.295
MDL number:
Other Notes