Merck
S490253
ACETIC ACID 3,4,6-TRIACETOXY-5-HYDROXY-TETRAHYDRO-PYRAN-2-YLMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H20O10
Número de CAS:
Peso molecular:
348.31
MDL number:
Other Notes