Merck
S177482
2-(4-CHLORO-BENZENESULFONYL)-2-(P-TOLYL-HYDRAZONO)-ACETIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H15ClN4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
366.829
MDL number:
Other Notes