Merck
S171018
2-(4-{16-[4-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)BUTANOYL]-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECAN-7-YL}-4-OXOBUTYL)-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C36H44N4O10
Número de CAS:
Peso molecular:
692.773
MDL number:
Other Notes