Merck
S168866
4-METHYL-N-(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}PENTYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H26N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
410.558
MDL number:
Other Notes