Merck
S141992
3-(4-{9-[4-(3,4-DICYANOPHENOXY)PHENYL]-9H-FLUOREN-9-YL}PHENOXY)PHTHALONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C41H22N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
602.658
MDL number:
Other Notes