Merck
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12BNO5
Peso molecular:
249.03
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
InChI key
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)