Merck
R993735
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H22N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
394.434
MDL number:
Other Notes